Learn More
Cloruro de mercurio(II), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316927
50.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
Mercuric chloride is used as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride It is used as embalming chemical, photographic intensifier. It is also used as a treatment for syphilis and in very dilute solution as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 302°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) chloride
Punto de fusión 280°C to 282°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal HgCl2
Número UN UN1624
Índice Merck 14,5876
Nombre IUPAC dicloromercurio
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Índice de refracción 1.8590
Densidad 5.4g/mL