Learn More
Mercurio, certificado AR para análisis, metal, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073300
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
7439-97-6
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
23931
CHEBI:16170
mercury
[Hg]
7439-97-6
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
23931
CHEBI:16170
mercury
[Hg]
Color Plata
Punto de fusión -38.9°C
Punto de ebullición 356.5°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.59g/mol
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 0.01 hPa at 20°C
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.