Learn More
Mercuric Acetate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390790
1691.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
1600-27-7
C4H6HgO4
318.68
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
mercurio(2+); diacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
1600-27-7
C4H6HgO4
318.68
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
mercurio(2+); diacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Mercuric Acetate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.27kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.