Learn More
Mercaptoacetic Acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 125430025
Detalles adicionales : CAS : 68-11-1 Peso : 4.81250kg Transport : UN number : 1940 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 2.5L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424405
  • 206.00€ / 2.50 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
68-11-1
92.112
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
1133
2-sulfanylacetic acid
C2H4O2S
MFCD00004876
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CHEBI:30065
C(C(=O)O)S
Especificación
Mercaptoacetic acid
126°C
Glass bottle
1.325
Colorless
2.5L
98%
HSCH2CO2H
01,1153; 07,366
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
C(C(=O)O)S
92.112
CHEBI:30065
Liquid
1.3250g/mL
Authentic
1.5030 to 1.5050
220.0°C
-16.0°C
68-11-1
C2H4O2S
MFCD00004876
15, 9489
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
2-sulfanylacetic acid
1133
92.11
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación