Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MEPS BINs for XCHANGE/eVol Syringes
Miniaturization of conventional sample preparation devices. Trajan Scientific and Medical MEPS BINs for XCHANGE/eVol Syringes are micro extraction by packed sorbent.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2900705
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289243
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Save hours in sample preparation
  • Reduce solvent consumption and sample volume
  • Available in reversed phase, normal phase, mixed mode and ion exchange chemistries
Especificación
Especificación
MEPS Barrel Insert and Needle (BIN)
XCHANGE/eVol Syringes
LC Tipped Needle, 0.72mm OD
HVDB
HVDB
Videos