Learn More
Menthofuran, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 413560500
Detalles adicionales : CAS : 494-90-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432815
  • 171.20€ / 50 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
494-90-6
150.221
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
329983
3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran
C10H14O
MFCD00041851
menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
CHEBI:50542
CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Especificación
Menthofuran
76°C
Glass bottle
0.97
Yellow
494-90-6
C10H14O
menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
150.221
CHEBI:50542
Liquid
0.9700g/mL
Authentic
1.4832 to 1.4852
87.0°C (15.0 mmHg)
50g
95%
MFCD00041851
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran
329983
150.22
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Menthofuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
SDS Documentación