Learn More
Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marca:  Uvex™ 8826343
Detalles adicionales : Peso : 0.33500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17205771
  • 68.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pantalones para hombre
  • Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5 % fibra antiestática, 245 g/m2
  • Color: grafito
  • Alta protección con fibra antiestática
  • Reducción de carga óptima
  • Cuña de pernera insertada
  • Cintura elástica con botón patentado
  • Lado izquierdo: bolsillo lateral con solapa y botón de presión, norma: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
  • Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla 28,56 o 106, +10 %; 60 grados, no apto para lejía, secado a baja temperatura, planchado de 2 puntos
Especificaciones
Especificaciones
29
Gris
No
Para hombre
Botones; cremallera
245 g/m²