Learn More
Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite
Click to view available options
Tamaño:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Descripción
- Pantalones para hombre
- Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5 % fibra antiestática, 245 g/m2
- Color: grafito
- Alta protección con fibra antiestática
- Reducción de carga óptima
- Cuña de pernera insertada
- Cintura elástica con botón patentado
- Lado izquierdo: bolsillo lateral con solapa y botón de presión, norma: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
- Recargo por tamaño extra: desde la talla 28,56 o 106, +10 %; 60 grados, no apto para lejía, secado a baja temperatura, planchado de 2 puntos
Especificaciones
Tamaño | 98 |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Botones; cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 245 g/m² |