Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Navy 100% Cotton
Catalog Number p-7231922
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Navy classical T-shirt form of combed cotton, and single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck
  • Azul marino
  • Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m², punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado.
  • Cinta para el cuello
  • Puños elásticos en el cuello
  • Color estable y fácil de cuidar
  • Tamaño: XS - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Tamaño XXXXL
Sexo Para hombre
Color Azul
Desechables No
Grosor 140 g/m²