Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Ash
Catalog Number p-7231920
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey
  • Camiseta modelo 7459
  • Ceniza
  • Melange, n.º art. 88163
  • Material: 100 % algodón peinado
  • Punto único de 145 g/m², viscosa admix aprox. 15 %, forma de camiseta clásica de algodón peinado y punto único.
  • Cinta para el cuello
  • Puños elásticos en el cuello
  • Color estable y fácil de cuidar
  • Tamaño: XS - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Tamaño XXXXL
Sexo Para hombre
Color Gris
Desechables No
Grosor 140 g/m²