Learn More
Uvex™ Men's Trousers 7476-Night Blue
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Descripción
- Pantalones para hombre Uvex suxxeed multifunción
- Color: azul nocturno
- Material: 49 % PRAN-FR, 42 % algodón, 5 % paraaramida, 3 % poliamida, 1 % carbono, aproximadamente 300 g/m²
- Corte ergonómico, 2 bolsillos de pernera con solapa y cierre de velcro oculto, bolsillo en la pernera izquierda con bolsillo interior para teléfono móvil y fuelle, bolsillo de regla en la parte trasera de la pernera con bordado directo Uvex en la parte inferior, bolsillos de rodilla, dos bolsillos laterales
- Cintura elástica en la espalda, cinco trabillas, bolsillos traseros, solapa y refuerzo a ambos lados, botón de cintura oculto
- Estándares: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Tipo 6 - IEC 61482-1-2
- Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
- Recargo por tamaño extra: desde la talla 56 o 106, + 10 %
- Cuidado: Lavado a 60 °C, sin lejía, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, limpieza con percloroetileno
Especificaciones
Tamaño | 50 |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 300 g/m² |