Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
267.00€
Especificaciones
Sexo Para hombre
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 300 g/m²
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17205921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828111
Grande
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17215921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828112
XL
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17225921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828113
XXL
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17235921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828114
XXXL
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17245921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828115
XXXXL
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17255921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828116
5X-Grande
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17265921
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828117
XXXXXXL
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17285911
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828109
Pequeño
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17295911
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8828110
Medio
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Jacket uvex suXXeed multifunction
  • Material: 49% PPAN-FR, 42% cotton, 5% Aramid, 3% Polyamid, 1% antistat. fibres, 300 gsm
  • Multifunctional, for hightest protection, soft and skin friendly, integrated stretch inserts, high rise Sleeve construction, reflective inserts
  • Standards: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - IEC 61482-1-2
  • Sizes: S - 6XL
  • Industrial wash, 60 degree, no bleaching, 2 points tumbler, 2 points ironing
Especificaciones
Especificaciones
Para hombre
Cremallera
300 g/m²