Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue
Catalog Number 17215921
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Chaqueta Uvex suXXeed multifunción
  • Material: 49 % PPAN-FR, 42 % algodón, 5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, 300 g/m2
  • Multifuncional, para la máxima protección, suave y delicado con la piel, insertos elásticos integrados, construcción de la manga elevada, insertos reflectantes
  • Estándares: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Tipo 6 - IEC 61482-1-2
  • Tamaños: S - 6XL
  • Lavado industrial, 60 grados, no usar lejía, secadora de 2 puntos, planchado de 2 puntos
Tamaño XL
Sexo Para hombre
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 300 g/m²