Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
104.00€
Especificaciones
Sexo | Para hombre |
---|---|
Color | Amarillo, azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 270 g/m² |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17205791
|
Uvex™
8826611 |
Grande |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17215791
|
Uvex™
8826612 |
XL |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17225791
|
Uvex™
8826613 |
XXL |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17235791
|
Uvex™
8826614 |
XXXL |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17245791
|
Uvex™
8826615 |
XXXXL |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17275781
|
Uvex™
8826608 |
XS |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17285781
|
Uvex™
8826609 |
Pequeño |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17295781
|
Uvex™
8826610 |
Medio |
104.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Jacket men uvex suXXeed construction
- Material: 50% cotton, 50% polyester, 270 gsm
- Color: high vis orange
- High rise sleeve construction
- 3D fit
- Zipper in center front
- Two side pockets
- Reclective stripes
- Elastic sleeve hem standards: EN ISO 20471 class 2 - UV standard 801 UPF 80, OEKO-TEX Standard 100
- Sizes: XS-4XL
- Oversize surcharge: from XXL +10% 60 Degree wash, no bleaching, soft tumbler, ironing 2 points
Especificaciones
Para hombre | |
Cremallera | |
270 g/m² |
Amarillo, azul | |
No |