Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow
Catalog Number 17285781
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Chaqueta para hombre, construcción Uvex suXXeed
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
  • Color: naranja de alta visibilidad
  • Estructura de mangas high rise
  • Ajuste 3D
  • Cremallera en la parte delantera central
  • Dos bolsillos laterales
  • Tiras reflectoras
  • Normas del dobladillo de la manga elástico: EN ISO 20471 clase 2 - Norma UV 801 UPF 80, norma OEKO-TEX 100
  • Tamaños: XS-4XL
  • Recargo por tamaño extra: desde XXL, +10 %; lavado a 60 grados, no apto para lejía, secadora suave, planchado de 2 puntos
Tamaño Pequeño
Sexo Para hombre
Color Amarillo, azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 270 g/m²