Learn More
Uvex™ Men's Dungarees 7478-Graphite
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Descripción
- Peto Uvex suXXeed
- Material: 49 % PPAN-FR, 42 % algodón, 5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, 300 g/m2
- Multifuncional, para la máxima protección, suave y delicado con la piel, insertos elásticos integrados, insertos reflectantes
- Estándares: EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Tipo 6 - IEC 61482-1-2
- Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
- Lavado industrial, 60 grados, no usar lejía, secadora de 2 puntos, planchado de 2 puntos
Especificaciones
Tipo de tapón | Cremallera |
Color | Gris |
Tamaño | 106 |
Grosor | 300 g/m² |