Learn More
Uvex™ Men Jacket 7423-Graphite
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Material 1: 95 % poliéster, 5 % spandex, 230 g/m², material 2: 92 % poliéster, 8 % spandex, material 3: 65 % poliéster, 35 % algodón, 245 g/m²
- Estructura high rise para facilidad de movimiento
- Cuello alto con cremallera en la parte delantera, bolsillo en el pecho y bolsillos laterales
- Tamaños: S - 6XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no apto para lavado químico, no apto para secado en secadora, no planchar
Especificaciones
Tamaño | XL |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |