Learn More
Uvex™ Men Dungarees 7469-Signal Yellow
Catalog Number p-7231948
Click to view available options
Tamaño:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Pantalones de mahón, construcción Uvex suXXeed
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
  • Color: amarillo de alta visibilidad
  • Cuña de pernera insertada
  • Ajuste de rendimiento 360°
  • Cintura elástica, bolsillos laterales y bolsillos en las perneras con solapa, bolsillo de pecho con enganche de bolígrafo
  • Estándares: EN ISO 20471 clase 1, norma UV 801 UPF 80
  • Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
  • Recargo por tamaño extra: desde 28, 56 o 106, +10 %; lavado a 60 grados, sin lejía, secado suave, planchado de 2 puntos, lavado químico con percloretileno
Tipo de tapón Cremallera
Color Amarillo
Tamaño 56
Grosor 270 g/m²