Learn More
Uvex™ Men Dungarees 7469-Signal Yellow
Click to view available options
Tamaño:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Descripción
- Pantalones de mahón, construcción Uvex suXXeed
- Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
- Color: amarillo de alta visibilidad
- Cuña de pernera insertada
- Ajuste de rendimiento 360°
- Cintura elástica, bolsillos laterales y bolsillos en las perneras con solapa, bolsillo de pecho con enganche de bolígrafo
- Estándares: EN ISO 20471 clase 1, norma UV 801 UPF 80
- Tamaños: 23-32, 42-66, 90-110
- Recargo por tamaño extra: desde 28, 56 o 106, +10 %; lavado a 60 grados, sin lejía, secado suave, planchado de 2 puntos, lavado químico con percloretileno
Especificaciones
Tipo de tapón | Cremallera |
Color | Amarillo |
Tamaño | 56 |
Grosor | 270 g/m² |