Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-Graphite
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Bata para hombre
- Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
- Color: grafito
- Máxima protección con fibras
- antiestáticas: reducción de carga óptima
- Construcción de brazo de gran altura
- Bolsillo de pecho a la izquierda
- Dos bolsillos laterales
- Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: XS-6XL
- Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
- Lavado normal a 60 °C normal, sin lejía, secadora, planchado de 2 puntos, quím.
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 245 g/m² |