Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa con membrana GL ventilada, en PP, azul, con membrana de PTFE soldada , para la igualación de presiones
Descripción
El tapón de rosca se puede cerrar herméticamente, ya que la membrana permite un intercambio automático de gases estériles, lo que permite una igualación de presiones segura durante el ciclo de autoclave y, al mismo tiempo, garantiza la esterilidad del contenido del frasco. Los frascos de laboratorio GL Originales DURAN™ con tapa roscada son recipientes ideales para la esterilización y el almacenamiento de medios o soluciones amortiguadoras (tampón). Sin embargo, se recomienda encarecidamente que durante el ciclo de autoclave las tapas queden ligeramente enroscadas. El tiempo de calentamiento se acorta si el vapor puede penetrar con más facilidad el contenido del frasco. Los tapones que se colocan de manera suelta también reducen el riesgo de rotura debido a la acumulación de presión en el frasco, que puede alcanzar hasta 400 kPa (absoluto). Además, si los tapones se aprietan inmediatamente después del autoclavado, se produce un vacío causado por el enfriamiento del vapor. Esto puede provocar una rotura del frasco y, por lo tanto, esto se debe de tener en cuenta, sobre todo en el caso de frascos grandes. Para superar estas limitaciones, se desarrollaron las tapas de ventilación estériles roscadas con membrana.
- Ecualización de presión durante la esterilización por vapor
- La estructura microporosa de la membrana en ePTFE permite el intercambio estéril de gases en dos direcciones, mientras que evita la entrada de líquidos o sólidos, dejando que el contenido del frasco permanezca estéril
- Mayor tasa de intercambio de gases debido a la membrana delgada en ePTFE de 0.2 μm, combinada con aberturas de ventilación más grandes
- La membrana de PTFE y su soporte de malla de polipropileno están soldados por ultrasonidos y forman una junta duradera
- Es rentable, ya que los cierres se pueden reutilizar varias veces (se recomienda el reemplazo después de 3 a 5 ciclos de autoclave, o si la membrana está dañada o contaminada)
- Membrana de politetrafluoroetileno (ePTFE), membrana (conforme a USP 121 °C clase VI) con soporte de polipropileno
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 33 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ecualización de la presión durante la esterilización por vapor/esterilización en autoclave de medios o tampones; intercambio de gases estériles para cultivos de células microbianas, agitadores y de suspensión aerobios; esterilización automática de medios y tampones; almacenamiento a corto plazo de medios esterilizados; almacenamiento de materiales generadores de gas |
Material | Polipropileno, ePTFE, ePTFE |
Cantidad | 5/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |