Learn More
Thermo Scientific™ Kit de membrana para sonda de oxígeno disuelto
Incluye seis tapones de membrana, disco de pulido y solución de llenado de electrólitos. El kit de membrana Thermo Scientific™ para sonda de oxígeno disuelto está diseñado para utilizarse con los medidores de oxígeno disuelto Accumet™ de sobremesa.
Marca:  Thermo Scientific™ 13637DOM
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Código de producto. 10319657
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Para su uso los medidores de oxígeno disuelto Accumet™ de sobremesa
  • Incluye 6 tapones de membrana, disco de pulido y solución de llenado de electrólitos
Especificaciones
Especificaciones
Medidores de oxígeno disuelto de sobremesa Accumet™
6 tapones de membrana, disco de pulido y solución de llenado de electrólitos