Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Melvin MF
No se quite los zapatos cuando entre en la fábrica o pase por las puertas de seguridad. El zapato sin metal le ahorra mucho tiempo durante el día. El mantenimiento de la pala de microfibra es fácil, sostiene el pie de forma adecuada y es increíblemente suave, flexible y cómoda.
114.24€ - 120.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Melvin MF |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Antibacterial |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918441
|
Emma Safety Footwear
MM43864739 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928441
|
Emma Safety Footwear
MM43864740 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938441
|
Emma Safety Footwear
MM43864741 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948441
|
Emma Safety Footwear
MM43864742 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958441
|
Emma Safety Footwear
MM43864743 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968441
|
Emma Safety Footwear
MM43864744 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978441
|
Emma Safety Footwear
MM43864745 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988441
|
Emma Safety Footwear
MM43864746 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998441
|
Emma Safety Footwear
MM43864747 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela de TPU GripForce™ Easy Twist
- Sin metales
- Forro sin cromo
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Antibacterial | |
Composite |
Cordones | |
Melvin MF | |
Microfibra |