Learn More
Alfa Aesar™ Melamina, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11295.0C
Detalles adicionales : CAS : 108-78-1 Peso : 10.00000kg
Cantidad 10,000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443674
  • 184.00€ / 10000 g
En stock, listo para ser enviado: 3
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La melamina se utiliza en la producción de resinas sintéticas como la resina de melamina con formaldehído, que se utiliza en los laminados decorativos de alta presión como la formica, la vajilla de melamina, los suelos laminados y los pizarrones blancos. La presencia rica en contenido de nitrógeno dio como resultado propiedades retardantes del fuego cuando se mezcló con resinas. Se utiliza para preparar cianurato de melamina al reaccionar con el ácido cianúrico. Se aplica como superplastificante para la fabricación de hormigón de alta resistencia, material de insonorización y en productos de limpieza poliméricos como el borrador mágico. Es un componente activo del pigmento amarillo 150. Además, se utiliza como fuente de nitrógeno y carbono para el nanotubo de carbono dopado con nitrógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, alcohol caliente, glicerol, glicol y piridina. Insoluble en éter, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
108-78-1
126.123
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
7955
1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
C3H6N6
MFCD00006055
melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
CHEBI:27915
C1(=NC(=NC(=N1)N)N)N
Especificaciones
Melamine
~350°C (decomposition)
108-78-1
MFCD00006055
14,5811
Slightly soluble in water,hot alcohol,glycerol,glycol and pyridine. Insoluble in ether,benzene and carbon tetrachloride.
C1(=NC(=NC(=N1)N)N)N
126.123
CHEBI:27915
99%
1.573
10,000g
C3H6N6
124341
melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
7955
126.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
SDS Documentos