Learn More
Melamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081356
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
108-78-1
C3H6N6
126.12
MFCD00006055
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
7955
CHEBI:27915
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
NC1=NC(N)=NC(N)=N1
108-78-1
C3H6N6
126.12
MFCD00006055
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
7955
CHEBI:27915
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Melamine is used in the production of synthetic resins such as melamine resin with formaldehyde, which is used in high pressure decorative laminates like formica, melamine dinnerware, laminate flooring, and dry erase boards. The presence rich in nitrogen content resulted in fire retardant properties when mixed with resins. It is used to prepare melamine cyanurate by reacting with cyanuric acid. It finds application as superplasticizer for making high-resistance concrete, soundproofing material and in polymeric cleaning products like magic eraser. It is an active component in pigment yellow 150. Further, it is also used as a nitrogen and carbon source for N-doped carbon nanotube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La melamina se utiliza en la producción de resinas sintéticas como la resina de melamina con formaldehído, que se utiliza en los laminados decorativos de alta presión como la formica, la vajilla de melamina, los suelos laminados y los pizarrones blancos. La presencia rica en contenido de nitrógeno dio como resultado propiedades retardantes del fuego cuando se mezcló con resinas. Se utiliza para preparar cianurato de melamina al reaccionar con el ácido cianúrico. Se aplica como superplastificante para la fabricación de hormigón de alta resistencia, material de insonorización y en productos de limpieza poliméricos como el borrador mágico. Es un componente activo del pigmento amarillo 150. Además, se utiliza como fuente de nitrógeno y carbono para el nanotubo de carbono dopado con nitrógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, alcohol caliente, glicerol, glicol y piridina. Insoluble en éter, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Melamine
Punto de fusión ∼350°C (decomposition)
Densidad 1.573
Cantidad 500 g
Beilstein 124341
Índice Merck 14,5811
Información de solubilidad Slightly soluble in water,hot alcohol,glycerol,glycol and pyridine. Insoluble in ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.