Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Meker con conexión NF, abertura de 24 mm
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
129.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Quemador de seguridad Meker |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conector F atornillado G 0,5 |
Material | Latón |
Diámetro (métrico) | 24 mm |
Incluye | Conector NF |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11705416
|
Fisherbrand™
|
Consumo de 62 l/h | Gas natural, metano |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11735416
|
Fisherbrand™
|
Consumo de 80 l/h | Butano, propano, LPG |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Características de seguridad incluidas en el quemador, lo que reduce la necesidad de un suministro eléctrico
- Fabricado con latón y chapado en níquel
- Parte superior del quemador equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes
- No está equipado con regulador de aire
Especificaciones
Quemador de seguridad Meker | |
Latón | |
Conector NF |
Conector F atornillado G 0,5 | |
24 mm | |
1 unidad |