Learn More
Fisherbrand™ Mechero de gas Meker LPG y conector Tétine, válvula de parada
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11749806
  • 227.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm
  • Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
Quemador industrial, Meker
Gas natural, metano
43 mm
Conector T-Tine, válvula de retención
Válvula de retención, conector T-Tine
Consumo de 188 l/h
180 mm
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios