Learn More
Abnova™ MEIS2 (Human) Recombinant Protein
Human MEIS2 full-length ORF ( AAH01516, 1 a.a. - 381 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004212-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107741
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 17-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDGVGVPASMYGDPHAPRPIPPVHHLNHGPPLHATQHYGAHAPHPNVMPASMGSAVNDALKRDKDAIYGHPLFPLLALVFEKCELATCTPREPGVAGGDVCSSDSFNEDIAVFAKQVRAEKPLFSSNPELDNLMIQAIQVLRFHLLELEKVHELCDNFCHRYISCLKGKMPIDLVIDERDGSSKSDHEELSGSSTNLADHNPSSWRDHDDATSTHSAGTPGPSSGGHASQSGDNSSEQGDGLDNSVASPGTGDDDDPDKDKKRQKKRGIFPKVATNIMRAWLFQHLTHPYPSEEQKKQLAQDTGLTILQVNNWFINARRRIVQPMIDQSNRAVSQGAAYSPEGQPMGSFVLDGQQHMGIRPAGPMSGMGMNMGMDGQWHYM
Especificaciones
Especificaciones
AAH01516
Meis homeobox 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MEIS2
GST
4212
Wheat germ expression system
25 μg
HsT18361, MGC2820, MRG1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer