Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Medium Shape Weighing Bottles
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 75 mm |
Tipo de producto | Frasco de pesaje |
Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
Cantidad | Paquete de 1 |
Número de tapón | NS 80/12 |
Línea de productos | Frasco |