Learn More
Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
Marca: Liebherr™ LKPv 8420
Descripción
- Exterior blanco, interior de acero inoxidable a 304 grados y refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290, refrigeración integral montada en la parte superior
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con 90 ° en posición de parada
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De -2 °C a +16 °C | |
Gradiente a 2,1 °C | |
Sólido | |
0 | |
60 kg | |
Entre 83 y 60 mm | |
Digital, externo | |
Blanca | |
Alarma acústica para la temperatura, alarma acústica para la puerta, tecla táctil de control, calibración de 3 puntos, derecha, bisagra reversible | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
2150 Al × 790 An × 980 F mm | |
85 cm | |
155 cm | |
62 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
178 kg |
856 l | |
0,1 °C | |
R290 | |
1 | |
4 | |
Acero con revestimiento blanco | |
Alto | |
Sí | |
Digital | |
Automático | |
RS 485 | |
98 cm | |
216 cm | |
79 cm | |
2,0 A | |
220 - 240 V/50 Hz | |
876 kWh/a | |
147 kg |