Learn More
Liebherr™ Refrigerador/congelador de laboratorio MediLine con controlador Comfort
Garantice la conservación de muestras y productos de laboratorio congelados y refrigerados. El refrigerador/congelador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort combina un refrigerador ventilado con un congelador de enfriamiento estático. Motores y reguladores independientes para cada compartimento. Controles electrónicos avanzados.
Marca: Liebherr™ LCv 4010
Detalles adicionales : Peso : 87.00000kg
Descripción
- Refrigerador-congelador vertical de laboratorio, entrada de alcance, 1 sección, anchura 600 mm, capacidad bruta 254/107 l.
- Rangos de temperatura + 3/+ 16 °C y – 9/– 30 °C, 3 estantes ajustables, 3 cajones de congelador, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, sección de frigorífico: refrigeración asistida por ventilador, sección de congelador: refrigeración estática, descongelación manual.
- Clase climática 7, refrigerante R 600a, potencia de conexión 1,5A, 230v/50/1-ph, consumo de energía 657 kWh/a
- 240/105 litro de capacidad neta
- 2 sistemas de refrigeración separados
- Cajones de congelador: fácil manejo del producto, máxima eficiencia energética y mínima fluctuación de temperatura
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
Especificaciones
107 L | |
De -9 °C a -30 °C | |
0,1 °C | |
Sólido | |
Transparente (congelador) | |
4 | |
Automática (refrigerador), manual (congelador) | |
RS 485 | |
Acero con revestimiento de epoxi blanco | |
Plástico ABS | |
LCV4010 | |
Blanco | |
24 meses | |
61,5 cm | |
200,3 cm | |
110,5 cm | |
59,7 cm | |
44,0 cm | |
657 kWh/a | |
220/240 V | |
260 w | |
84 kg |
254 L | |
De 3 °C a 16 °C | |
Gradiente: 5,2 °C a 7,9 °C | |
2 | |
3 | |
45 kg | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
R 600a | |
55 mm de HDPE (refrigerador)/70 mm de HDPE (congelador) | |
CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (gremio de farmacias de Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 | |
No | |
Ventilado (frigorífico), estático (congelador) | |
60 ×61,5 × 200 cm (L ×F ×Al) | |
44,1 cm | |
59,7 cm | |
110,5 cm | |
43,1 cm | |
45,5 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
90 kg |