Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio MediLine con controlador de confort e interior sin chispa
Contiene un interior a prueba de explosiones. El refrigerador de laboratorio con controlador de confort e interior sin chispa Liebherr™ MediLine contiene componentes y controles de precisión avanzados para garantizar que las sustancias y los materiales se almacenen de la mejor forma posible.
Marca: Liebherr™ Lkexv 3910
Detalles adicionales : Peso : 68.00000kg
Descripción
Máxima estabilidad y seguridad de la temperatura- El revestimiento a prueba de explosiones es un interior sin chispas, conforme a ATEX 95 para su uso con productos volátiles e inflamables
- El sistema de refrigeración dinámico cumple con los exigentes requisitos de los equipos médicos
- La refrigeración por aire forzado y el controlador electrónico de precisión garantizan una temperatura uniforme en el interior
- Equipado con un termostato de seguridad secundario para evitar temperaturas por debajo de + 2°C en caso de fallo
- Eficiente energéticamente y con refrigerante ecológico a base de hidrocarburos
- El controlador electrónico con símbolos indica el estado de funcionamiento del aparato en todo momento
- La pantalla digital de temperatura permite ajustar las temperaturas con una precisión de 0,1 °C
- Montaje empotrado con un teclado de membrana fácil de limpiar para una máxima higiene
- Alarmas ópticas/sonoras integradas para alta temperatura, puerta abierta, fallo de alimentación y defecto del sensor
- Memoria de datos integrada
- Registra las temperaturas internas máxima y mínima desde el último ajuste
- Registra datos sobre las últimas tres alarmas de temperatura y fallos de alimentación
- Las puertas reversibles disponen de bisagras intercambiables para permitir que la puerta se abra desde cualquier lado
- La puerta tiene una función de cierre automático integrada, mango ergonómico y cierres de puerta
- Estantes de cristal de altura ajustable
- Fabricado en acero resistente con aislamiento de HDPE
- Contacto flotante para la conexión a un sistema de control remoto
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
3°C a 16°C | |
Termostato de seguridad electromecánico + 2 °C | |
R 600a | |
1 | |
5 | |
Acero | |
40 mm de HDPE | |
Certificación ATEX, Directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 | |
Digital, externo | |
Blanco | |
Automático | |
RS 485 | |
61,5 cm | |
184 cm | |
59,7 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
74 kg |
360 L | |
de 0,1 °C | |
Gradiente a 5,5 °C | |
Sólido | |
Derecho, reversible | |
40 kg | |
Acero con revestimiento blanco | |
Plástico ABS | |
Alto | |
No | |
Sistema de control electrónico táctil de confort | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
Aire forzado | |
43,5 cm | |
163,5 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
316 kWh/a | |
68 kg |