Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con controles analógicos e interior libre de chispas
For secure, accurate and long-lasting, spark-free interior, fridge storage of non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
Marca: Liebherr™ COOLSAFE 16460
Detalles adicionales : Peso : 80.00000kg
Descripción
- Refrigerador de laboratorio sin chispas para el almacenamiento de disolventes y reactivos, alcance, 1 sección, anchura de 600 mm.
- Intervalo de temperatura de + 1/+ 15 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
- Clase climática 4, refrigerador R 600a, clasificación de conexión 1 A, 230 v/50/1-ph,consumo de energía de 328 kWh/a
- Este modelo está diseñado para el almacenamiento de productos químicos sin chispas donde no se requiere un alto nivel de estabilidad de temperatura
- Interior sin chispas con certificación ATEX
- Controles analógicos con pantalla digital de temperatura en la puerta.
- Cerradura de la puerta, bisagras reversibles
- 40 kg de carga en el estante
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De 1 °C a 15 °C | |
Gradiente a 4,8 °C | |
Sólido | |
Derecho, reversible | |
5 | |
Acero | |
40 mm de HDPE | |
Certificado ATEX, Directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 | |
Digital, externo | |
Blanco | |
Automático | |
61 cm | |
164 cm | |
60 cm | |
1,5 A | |
220 - 240 V, 50 Hz, 1,5 A | |
346 kWh/a | |
59 kg |
333 l | |
1,0 °C | |
R 600a | |
1 | |
0 | |
40 kg | |
Acero con revestimiento blanco | |
Poliestirol | |
Alto | |
No | |
Analógico | |
Aire forzado | |
44 cm | |
145,2 cm | |
47 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
64 kg |