Learn More
Estándar de viscosidad médica, 10,0 mPa.s (25,00 °C )
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
Marca:  Paragon Scientific MGVS100-100
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16090220
  • 43.85€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
ISO 17025 / ISO 17034
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.