Learn More
Estándar de viscosidad médica, 1,6 mPa.s (25,00 °C )
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
43.85€ - 186.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16030230
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
MGVS16-100
100 mL
43.85€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
16040230
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
MGVS16-500
500 mL
186.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Documentos
Product Certifications
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.