Learn More
Zeiss™ Mechanical Stage
Designed for use with Zeiss Microscopes
361.64€ - 1507.80€
Especificaciones
Material Superficie anodizada con revestimiento duro
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11815053
Ver documentos Detalles de la promoción
Zeiss™
432035-9180-000
230 x 145 mm Platina mecánica 75 x 30 R Ergon, posición fija
1507.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12103921
Ver documentos Detalles de la promoción
Zeiss™
4320359151
210 x 145 mm Platina mecánica 75 x 30 R
398.56€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11864973
Ver documentos Detalles de la promoción
Zeiss™
432035-9000-000
220 x 170 mm Platina mecánica 75 x 50 R Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12128951
Ver documentos Detalles de la promoción
Zeiss™
432035-9151-000
210 x 145 mm Platina mecánica 75 x 30 R Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Mechanical stage with hardcoat anodized surface
  • covered X-guide positioned at bottom
  • Right drive 135mm (extendable by 15 mm)
  • With friction setting
Fixed position stage features:
  • 230 x 145mm stage plate
  • Covered X-guide positioned at bottom
  • coaxial drive
  • Extendable in two steps: 114mm +30 mm vertically adjustable
  • With friction setting
Especificaciones
Especificaciones
Superficie anodizada con revestimiento duro