Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Shaped conveniently for sampling
Marca:  Kartell™ 0105700
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429222
  • 14.40€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tiene una forma cómoda para el muestreo
  • Fondo plano con ángulos biselados para facilitar la limpieza
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Polipropileno
    10 mL
    32 x 103 x 16 mm