Learn More
Duran™ Measuring Cylinders
Marca:  Duran™ 213993604
Detalles adicionales : Peso : 3.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291729
  • 221.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
01-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
200mm
Glass
570 mL