Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Dióxido de cloro
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Marca: Lovibond™ 276030
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad, manual de instrucciones
Descripción
Provides accurate and reproducible results very quickly. Lovibond MD 100 Photometer uses high quality interference filters with long-life LEDs as a light source without any moving parts in a transparent sample chamber. Other features include ease of operation, ergonomic design, compact dimensions and safe handling.
- Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
- Apagado automático
- Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
- Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
- Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
- Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Especificaciones
- Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
- Precisión de longitud de onda: ± 1 nm
- Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
- Resolución fotométrica: 0,01 A
- Temperatura: De 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
- Dimensiones (An × P × Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
- Peso: unidad básica de aprox 260 g
Especificaciones
Fotómetro MD 100: Dióxido de cloro (comprimidos) | |
3 % FS | |
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad, manual de instrucciones | |
Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos | |
De 0,02 a 11 mg/l de ClO2 | |
260 g |
LCD retroiluminada | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0,01 A | |
7,5 cm |
Seguridad y manipulación
- MD100 CHLORINE DIOXIDETABLETS PHOTOMETER IN CASE
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide