missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 4176-MSM3-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930458

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

MCM7
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MCM7
Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319)
88kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
4176
Immunohistochemistry
MCM7/1468
Unconjugated
NP_005907
Mouse
IgG2b
Raji or Ramos cells. Tonsil
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos