Learn More
MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4176-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910458
  • 150.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
MCM7
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MCM7
Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319)
88kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
4176
Immunohistochemistry
MCM7/1468
Unconjugated
NP_005907
Mouse
IgG2b
Raji or Ramos cells. Tonsil
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.