missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCCC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 14861-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813734

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

MCCC1 is the large subunit of3-methylcrotonyl-CoA carboxylase. This enzyme functions as a heterodimer and catalyzes the carboxylation of 3-methylcrotonyl-CoAto form 3-methylglutaconyl-CoA.
Especificaciones

Especificaciones

MCCC1
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5I0C3, Q96RQ3, Q99MR8
MCC B, MCCA, MCCase subunit alpha, MCCC1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
294972, 56922, 72039
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
MCCC1
Liquid
Mccc1
MCCC1 Fusion Protein Ag6663
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados