missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCCC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno MCCC1
Concentración 0.14 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823734
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14861-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16813734
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14861-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

MCCC1 is the large subunit of3-methylcrotonyl-CoA carboxylase. This enzyme functions as a heterodimer and catalyzes the carboxylation of 3-methylcrotonyl-CoAto form 3-methylglutaconyl-CoA.
Especificaciones

Especificaciones

MCCC1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5I0C3, Q96RQ3, Q99MR8
294972, 56922, 72039
MCCC1 Fusion Protein Ag6663
Primary
-20°C
MCCC1
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MCC B, MCCA, MCCase subunit alpha, MCCC1
Mccc1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications