missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBTD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 26098-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814625

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 29-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

MBDT1 is a putative Polycomb group (PcG) protein. PcG proteins maintain the transcriptionally repressive state of genes, probably via a modification of chromatin, rendering it heritably changed in its expressibility. MBDT1 specifically binds to monomethylated and dimethylated ′Lys-20′ on histone H4.
Especificaciones

Especificaciones

MBTD1
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q05BQ5, Q6P5G3
mbt domain containing 1, MBTD1, SA49P01
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
103537, 54799
Western Blot
Unconjugated
MBTD1
Liquid
MBTD1
MBTD1 Fusion Protein Ag22059
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados