Learn More
MBTD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MBTD1 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824625
|
Proteintech
26098-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814625
|
Proteintech
26098-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
MBDT1 is a putative Polycomb group (PcG) protein. PcG proteins maintain the transcriptionally repressive state of genes, probably via a modification of chromatin, rendering it heritably changed in its expressibility. MBDT1 specifically binds to monomethylated and dimethylated ′Lys-20′ on histone H4.Specifications
MBTD1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q05BQ5, Q6P5G3 | |
103537, 54799 | |
MBTD1 Fusion Protein Ag22059 | |
Primary | |
-20°C | |
MBTD1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
mbt domain containing 1, MBTD1, SA49P01 | |
MBTD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |