Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase B tipo 1
Mida líquidos con graduaciones en tinción ámbar permanente. Las pipetas de vidrio de clase B graduadas MBL™ con marca de cero en la parte superior (tipo 1) facilitan todo el proceso.
18.50€ - 43.00€
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 835
Material Vidrio sodocálcico
Graduado
Tipo Pipeta graduada
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Graduaciones Tolerancia Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Graduaciones Tolerancia Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12530046
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
PRA768B
0,1 ml ±0,2 ml 25 ml
43.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12500046
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
PRA762B
0,02 mL ±0,01 ml 2 ml
21.15€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12520046
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
PRA766B
0,1 ml ±0,1 ml 10 ml
28.55€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12590036
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
PRA760B
0,01 mL ±0,01 ml 1 ml
18.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12510046
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
PRA764B
0,05 mL ±0,05 ml 5 ml
24.90€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumplen con ISO 835
  • Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
  • Graduaciones en tinta ámbar permanente que resiste soluciones de limpieza agresivas
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico con sólidos chorros mecanizados.
Especificaciones
Especificaciones
Para el suministro
Vidrio sodocálcico
Pipeta graduada
ISO 835