Learn More
MBIP Mouse anti-Human, Clone: 2E6H11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MBIP |
---|---|
Clon | 2E6H11 |
Concentración | 1.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827675
|
Proteintech
66102-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817675
|
Proteintech
66102-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MBIP inhibits the MAP3K12 activity to induce the activation of the JNK/SAPK pathway. Component of the ATAC complex, a complex with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4.Especificaciones
MBIP | |
1.21 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MBIP, MUK binding inhibitory protein | |
MBIP | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
2E6H11 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9NS73 | |
51562 | |
MBIP Fusion Protein Ag18090 | |
Primary | |
-20°C | |
MBIP |