Learn More
MBD, 98 %, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 413540010
Detalles adicionales : CAS : 33984-50-8 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015810
  • 101.00€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 10
33984-50-8
300.26
4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
N-[(4-metoxifenil)metil]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina
C14H12N4O4
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
99555
COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
MBD
Frasco de vidrio
176.0°C to 180.0°C
33984-50-8
C14H12N4O4
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-metoxifenil)metil]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina
99555
Polvo
Authentic
Naranja a marrón
1g
97.5% min. (HPLC)
4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
300.26
300.26
98%
Videos
SDS Documentos
Certificados