Learn More
Motic™ Cubo de filtro MB, BA310E
Para la detección de azul de metileno. El cubo de filtro MB Motic™, BA310E es adecuado para microscopios BA310E.
Marca:  Motic™ 1101001902925
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15405252
  • 2000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Equipo de fluorescencia Epi-LED para azul de metileno.
  • El cubo alberga un filtro de excitación, un filtro de emisión y un divisor de haz dicroico.
  • Adecuado para microscopios BA-310E.
Especificaciones
Especificaciones
Cubo de filtro, MB
Microscopios binoculares BA-310E
Filtro de excitación, filtro de emisión, divisor de haz dicroico