Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores con abrazaderas MaxQ™ 8000
Maximice la capacidad del recipiente y simplicidad al trabajar con un solo tamaño de recipiente, como un matraz, utilizando plataformas específicas para agitadores con pinzas Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto Agitador orbital con abrazaderas
Dimensiones (L x An) 29.5 x 18 in.
Longitud de la plataforma (imperial) 29,5 in
Longitud de la plataforma (métrico) 75 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 18 pulg.
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Maximize vessel capacity and simplicity when working with a single vessel size such as a flask using Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Shakers Dedicated Platforms with Clamps.
  • Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Especificaciones
Agitador orbital con abrazaderas
29,5 in
18 pulg.
Agitador MaxQ™ 8000
29.5 x 18 in.
75 cm
45,7cm